missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bevirimat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491528
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491528 5 mg 5mg
16449128 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491528 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0842

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Bevirimat (PA-457; MPC-4326; YK FH312) is an anti-HIV drug derived from a betulinic acid-like compound; is believed to inhibit HIV by a novel mechanism, so-called maturation inhibition.

Bevirimat (PA-457

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bevirimat
Fysisk form Solid
CAS 174022-42-5
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C36H56O6
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym PA-457 MPC-4326 YK FH312
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (85.49 mM)
SMIL OC([C@]1(CC[C@H]2C(C)=C)[C@@]2([H])[C@](CC[C@@]3([H])[C@]4(CC[C@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](OC(CC(C)(C)C(O)=O)=O)C5(C)C)C)C)([H])[C@@]4(C)CC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 584.83
Formel vægt 584.83
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.