Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bevantolol hydrochloride |
| Emballage | Glasflaske |
| Analysecertifikat | Available |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Titration Argentometric |
| Fysisk form | Pulver |
| Koncentration | 97.5% to 102.5% |
| Farve | Hvid til gul til beige |
| Smeltepunkt | 225°C to 228°C |
| Merck Index | 1194 |
| Opløselighed | Slightly soluble in water; Soluble in methanol and chloroform; Insoluble in ether, ethyl acetate and hexane |
| Vis mere |