Få mere at vide
Bevacizumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  ACROBiosystems BEB-Y9-100ug
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16427229
  • 2505.00 DKK / 100µg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for ADA assay.
Tekniske data
Tekniske data
Bevacizumab
Unconjugated
100 μg
Primary
Monoclonal
Hybridoma
RUO
-20°C