Få mere at vide
Bevacizumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
2505.00 DKK - 18295.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | Bevacizumab |
|---|---|
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Værtsarter | Hybridoma |
| Regulatorisk status | RUO |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
16487219
|
ACROBiosystems
BEB-Y10-100ug |
100 μg |
2505.00 DKK
100µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
16497219
|
ACROBiosystems
BEB-Y10-1mg |
1 mg |
18295.00 DKK
1mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for PK/PD.Tekniske data
| Bevacizumab | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| -20°C |
| Monoclonal | |
| Hybridoma | |
| Primary |