Få mere at vide
MedChemExpress Bevacizumab
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | VEGF |
| Mængde | 1 mg |
| Målarter | Human |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttype | Inhibitory Antibodies |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 216974-75-3 |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 97.7% |