Få mere at vide
MedChemExpress Bevacizumab
Artikelnummer. 16453069
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16453069 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16453069 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9906
MedChemExpress Bevacizumab, a humanized IgG1 monoclonal antibody, specifically binds to all VEGF-A isoforms with high affinity.
Tekniske data
Antigen VEGF
Mængde 1 mg
Målarter Human
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 216974-75-3
Renhed eller kvalitetsklasse 97.7%