Få mere at vide
Saint-Gobain Bev-A-Line XX rør
Artikelnummer. 11753139
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,2 mm
6,4 mm
9,5 mm
Pakningsstørrelse:
150m
75m
Pakke med 150
Artikelnummer. 11753139
Brand: Saint-Gobain 0649150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne slange er designet til at håndtere de fleste brændstoffer og industrielle smøremidler og modstår hævelse og hærdning forårsaget af kulbrintebaserede væsker. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon Brændstof- og smøremiddelslanger reducerer risikoen for fejl på grund af revner
  • Varmebindbar, gennemskinnelig slange
  • Ingen blødgørere
  • Sikker til mad, drikke, medicin, laboratorier og generel brug
  • Mere overkommelig end PTFE-rør
  • Harpiks er FDA-kompatibel (foring: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350)
  • Møder USP Klasse VI, USDA og National Formulary krav
  • Steriliser med ethylenoxid eller tør varme
  • Undgå brug med stærke opløsningsmidler
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, NSF , Liner harpiks er NSF-godkendt til drikkevand
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4,2 mm
Materiale Bev-A-Line
Diameter (metrisk) Udvendig 6.4 mm
Samlet længde (metrisk) 152.4 m
Tykkelse (metrisk) 1.2 mm
Til brug med (applikation) Anvendelser med høj renhed og luftprøvetagning.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 130 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C