Få mere at vide
Saint-Gobain Bev-A-Line V rør
Artikelnummer. 11745289
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,8 mm
12,8 mm
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
16,6 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Pakke med 15
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) unitSize
11745289 1,6 mm 4,8 mm 1,6 mm Pakke med 15
11763119 9,6 mm 12,8 mm 16,6 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11745289 Leverandør Saint-Gobain Leverandørnr. 0649110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikker til mad, drikke, medicin, laboratorier og generel brug. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line™ V Rør kan modstå højere temperaturer end Bev-A-Line™ IV slange. Sikker for de fleste alkoholer; undgå stærke opløsningsmidler.
  • Varmebindbar, gennemskinnelig slange
  • Ingen blødgørere
  • Sikker til mad, drikke, medicin, laboratorier og generel brug
  • Mere overkommelig end PTFE-rør
  • Harpiks er FDA-kompatibel (foring: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350)
  • Møder USP Klasse VI, USDA og National Formulary krav
  • Steriliser med ethylenoxid eller tør varme
  • Undgå brug med stærke opløsningsmidler
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, USP , USDA, National Formulary
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 4,8 mm
Samlet længde (metrisk) 15.2 m
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Til brug med (applikation) Sikker til mad, drikke, medicin, laboratorier og generel brug - kan modstå højere temperaturer end Bev-A-Line™ IV-slange, sikker for de fleste alkoholer, undgå stærke opløsningsmidler
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Halvrigid
Maksimalt tryk 6,3 bar, 91 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 93 °C