Få mere at vide
Saint-Gobain Bev-A-Line IV slange
Artikelnummer. 11793119
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,2 mm
12,8 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
19,2 mm
25,4 mm
Maksimalt tryk:
39 psi
5,0 bar, 72 psi
50 psi
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
6,35 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Pakke med 15
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk Tykkelse (metrisk) unitSize
11793119 12,8 mm 19,2 mm 50 psi 6,35 mm 15m
11703129 19,2 mm 25,4 mm 39 psi 3,2 mm Pakke med 15
11703139 3,2 mm 6,4 mm 5,0 bar, 72 psi 1,6 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Undgå brug med stærke opløsningsmidler
Artikelnummer. 11793119 Leverandør Saint-Gobain Leverandørnr. 0649020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Undgå brug med stærke opløsningsmidler
Polyethylen liner med ethyl vinyl acetat skal. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line IV-slanger indeholder ingen blødgørere og er sikker til mad, drikke, medicin, laboratorie- og generel brug, men alligevel meget mere overkommelig end PTFE-slanger. Sikker for de fleste alkoholer; undgå brug med stærke opløsningsmidler.
  • Sikker til mad, drikke, medicin, laboratorier og generel brug
  • Mere overkommelig end PTFE-rør
  • Sikker for de fleste alkoholer
  • Polyethylen liner med ethyl vinyl acetat skal
  • Indeholder ingen blødgørere
  • Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk
  • Varmebindbar
  • Gennemskinnelig
  • Temperaturområde:– 30 til 160 °F (– 51 til 71 °C)
  • Steriliser: Med ethylenoxid eller tør varme
  • Certificering: Resin er FDA-kompatibel (foring: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350). Møder USP Klasse VI, USDA og National Formulary krav.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, Harpiks er FDA-kompatibel (foring: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350), USP klasse VI, USDA, Nationale formularkrav
Diameter (metrisk) Indvendig 12,8 mm
Materiale Bev-A-Line
Diameter (metrisk) Udvendig 19,2 mm
Samlet længde (metrisk) 15.2 m
Tykkelse (metrisk) 6,35 mm
Til brug med (applikation) Sikker til mad, drikke, medicin, laboratorier og generel brug
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 50 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C