Få mere at vide
Buerkle™ Udluftningsventil med skruelåg
Shop alle Bürkle produkter
Materiale:
Polypropylen, Polyethylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Reservedel
- Til brug med Buerkle™ Kompakt Jerry Can
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen, Polyethylen |
| Til brug med | Kompakt Jerrycan |
| Produkttype | Udluftningsventil i skruelåg |