Få mere at vide
Buerkle™ Strømforsyningsenhed til Buerkle™ AccuOne/EnergyOne
Artikelnummer. 11961641 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11961641 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11961641 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 59003020
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Buerkle™ Strømforsyningsenhed til Buerkle™ AccuOne/EnergyOne, der inkluderer en international stikadapter.
  • Strømforsyningsenhed til Buerkle™ AccuOne/EnergyOne
  • Strømforsyning via 230V strømforsyningsenhed
  • International stikadapter medfølger ved levering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Accu/EnergyOne Barrel Pump
Spænding 230 V
Oversigt Strømforsyningsenhed inkl. Stik til Accu/EnergyOne
Inkluderer EU, UK, US, AU plug
Vægt (metrisk) 0,01 kg
Produkttype Strømforsyningsenhed