Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylenbeholderskruesamling
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- For at fastgøre cylinderpumpen på et hvilket som helst sted på siden af beholderen
- Også til bredhalsede skruelåg
- Skrueforbindelse 2 tommer skrues på indefra med kontramøtrik 2 tommer.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 60 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Tøndepumper |
| Produkttype | Skrueforbindelse |