Få mere at vide
MedChemExpress Betulonic acid
Artikelnummer. 16409228
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16409228 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16409228 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN1451
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Betulonic acid (Betunolic acid), a naturally occurring triterpene, is found in many plants. Betulonic acid has anti-tumor, anti-inflammatory, antiparasitic and anti-viral (HSV-1) activities.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 454.68 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 4481-62-3
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : 6.67 mg/mL (14.67 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Betunolic acid∣ Liquidambaric acid∣ (+)-Betulonic acid
Mål Parasite∣HSV