Få mere at vide
Betulinic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098394
Encompass_Preferred
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 16481576
Brand: Medchem Express HY10529
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Betulinic acid is a natural pentacyclic triterpenoid, acts as a eukaryotic topoisomerase I inhibitor, with an IC50 of 5 μM, and possesses anti-HIV, anti-malarial, anti-inflammatory and anti-tumor properties.
Betulinic acid is a natural pentacyclic triterpenoid, acts as a eukaryotic topoisomerase I inhibitor, with an IC50 of 5 μM, and possesses anti-HIV, anti-malarial, anti-inflammatory and anti-tumor properties.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betulinic acid
CAS 472-15-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H48O3
Mængde 500 mg
Synonym Lupatic acid Betulic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 35.71 mg/mL (78.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H][C@@]12CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]([C@H](C(C)=C)CC5)([H])[C@@](CC[C@@]([H])3[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C)4[H]
Molekylvægt (g/mol) 456.7
Formel vægt 456.7
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.