Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Betulinsyre
Artikelnummer. 15871012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15871012 1 g 1g
15881012 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15871012 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462870010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
CAS: 472-15-1 | C30H48O3 | 456,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 472-15-1
Molekylær formel C30H48O3
Molekylvægt (g/mol) 456.71
InChI nøgle QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
PubChem CID 64971
ChEBI CHEBI:3087
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betulinic acid
Mængde 1 g