Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Betulin
Artikelnummer. 17201252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17201252 1 g
17211252 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17201252 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466550010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 473-98-3 | C30H50O2, C30H50O2 | 442.73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 473-98-3
Molekylær formel C30H50O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betulin
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: opløseligt i eddikesyre
Smeltepunkt 256,0 °C til 257,0 °C
Formel vægt 442.72
InChI nøgle FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
SMIL CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(CO)CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12
IUPAC navn (1R,3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a-(hydroxymethyl)-5a,5b,8,8,11a-pentamethyl-1-(prop-1-en-2-yl)-icosahydro-1H-cyclopenta[a]chrysen-9-ol
Molekylvægt (g/mol) 442.73