Få mere at vide
Betrixaban, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betrixaban |
| CAS | 330942-05-7 |
| Molekylær formel | C23H22ClN5O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-2-[[4-[(dimethylamino)iminomethyl]benzoyl]amino]-5-methoxybenzamide, PRT 054021 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22ClN5O3/c1-29(2)21(25)14-4-6-15(7-5-14)22(30)27-19-10-9-17(32-3)12-18(19)23(31)28-20-11-8-16(24)13-26-20/h4-13,25H,1-3H3,(H,27,30)(H,26,28,31) |
| SMIL | COc1ccc(NC(=O)c2ccc(cc2)C(=N)N(C)C)c(c1)C(=O)Nc3ccc(Cl)cn3 |
| IUPAC navn | N-(5-chloropyridin-2-yl)-2-[[4-(N,N-dimethylcarbamimidoyl)benzoyl]amino]-5-methoxybenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.91 |
| Formel vægt | 451.1411 |