Få mere at vide
BETP, MedChemExpress
Beskrivelse
BETP is an agonist of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor, with EC50s of 0.66 and 0.755 μM for human and rat GLP-1 receptor, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BETP |
| CAS | 1371569-69-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H17F3N2O2S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (61.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | FC(C1=CC(C2=CC=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2)=NC(S(CC)=O)=N1)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.42 |
| Formel vægt | 406.42 |
| Vis mere |