Få mere at vide
BETd-246, MedChemExpress
Beschreibung
BETd-246 is a second-generation and PROTAC-based BET bromodomain (BRD) inhibitor connected by ligands for Cereblon and BET, exhibiting superior selectivity, potency and antitumor activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | BETd-246 |
| CAS | 2140289-17-2 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C48H55N11O10 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 200 mg/mL (211.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)NCCCOCCOCCOCCCNC7=CC=CC(C(N8C(CC9)C(NC9=O)=O)=O)=C7C8=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 946.02 |
| Formel vægt | 946.02 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?