Få mere at vide
Betaxolol hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18722724
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18722724 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722724 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 0906/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective β1 antagonist
Selective β1-adrenoceptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63659-19-8
Molekylær formel C18H30ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 343.892
InChI nøgle CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaxolol hydrochloride, betaxolol hcl, betoptima, kerlone, betoptic, kerlon, lokren, betaxolo hydrochloride, betoptic s
PubChem CID 107952
ChEBI CHEBI:643228
IUPAC navn 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride
SMIL CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOCC2CC2)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betaxolol hydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 343.89
Procent renhed >99%