Få mere at vide
Betaxolol hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17974416
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17974416 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17974416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0436.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Betaxololhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betaxolol Hydrochloride
CAS 63659-19-8
Analyt- eller komponentnavne Betaxolol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H29 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Betaxolol hydrochloride, (2RS)-1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
IUPAC navn 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 343.89
Mængde 250 mg
Formel vægt 343,1914 g/mol