Få mere at vide
Betaxolol Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457569
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457569 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457569 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0436.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betaxolol Hydrochloride
CAS 63659-19-8
Analyt- eller komponentnavne Betaxolol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H29 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Betaxolol hydrochloride, (2RS)-1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
IUPAC navn 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 343.89
Mængde 10 mg
Formel vægt 343,1914 g/mol