Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Betaxolol hydrochlorid
Artikelnummer. 16594214 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16594214 1 g -
16504224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594214 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462440010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63659-19-8 | C18H30ClNO3 | 343.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63659-19-8
Molekylær formel C18H30ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 343.89
InChI nøgle CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn hydrogen 1-{4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy}-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-olchlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale βxolol hydrochloride
Smeltepunkt 115,0 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: meget opløselig i vandig opløsning. Andre opløseligheder: meget opløselig i methanol og ethanol, let opløselig i acetone og acetonitril, uopløselig i ether
Formel vægt 343.89