Få mere at vide
(±)-Betaxolol-d7 HCl (iso-propyl-d7), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betaxolol-D7 (N-isopropyl-D7) Hydrochloride |
| CAS | 1219802-92-2 |
| Molekylær formel | C18 D7 H22 N O3 . Cl H |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | (±)-Betaxolol-d7 HCl (iso-propyl-d7), 1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[[1-(methyl-3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]-2-propanol hydrochloride, 1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)propan-2-ol hydrochloride, Betaxolol-d7 hydrochloride, Betaxolol-D7 (N-isopropyl-D7) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20 H,3-4,9-13H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,14 D; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.9318 |
| Formel vægt | 350.2354 g/mol |
| Vis mere |