Få mere at vide
Betaxolol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betaxolol-d5 |
| CAS | 1189957-99-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H24D5NO3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-[4-(2-(Cyclopropylmethyloxy)ethyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propa- nol-d5, (+/-)-1-(Isopropylamino)-3-[p-(cyclopropylmethoxyethyl)phenoxy]- 2-propanol-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3/i11D2,13D2,17D |
| SMIL | OC(C([2H])([2H])NC(C)C)([2H])C([2H])([2H])OC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1 |
| IUPAC navn | 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.46 |
| Vis mere |