Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica Guard patroner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
1 mm I.D.
2.1 mm
3 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å høj renhed silica og designet til små molekyle analyse.
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silica HPLC columns are based on a highly pure, 100Å silica designed for small molecule analysis. BETASIL Silica columns are used for normal phase separations. These non-bonded silica columns are a powerful and efficient tool for separating non-polar and moderately polar compounds.
- 100Å high purity silica
- Used for the separation of non-polar and moderately polar compounds.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 2 to 9 |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Porestørrelse | 100Å |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Til brug med (udstyr) | HPLC Column |
| Endcapped | No |
| USP type | L3 |
| Produktlinje | BetaSil |