Få mere at vide
Beschreibung
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å høj renhed silica og designet til små molekyle analyse.
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silica HPLC-søjler er baseret på en meget ren, 100Å silica designet til analyse af små molekyler. BETASIL Silicasøjler anvendes til normale faseadskillelser. Disse ikke-bundne silicasøjler er et kraftfuldt og effektivt værktøj til at adskille ikke-polære og moderat polære forbindelser.
- 100Å høj renhed silica
- Anvendes til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 2 til 9 |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Porestørrelse | 100Å |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 eller 4,6 mm |
| Til brug med (udstyr) | HPLC-søjle |
| Endcapped | Nej |
| USP type | L3 |
| Produktlinje | BetaSil |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.