Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica Guard patroner
Artikelnummer. 10187644 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
1 mm I.D.
2.1 mm
3 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10187644
Brand: Thermo Scientific™ 70005012101
Oplev en kraftfuld søjle til adskillelse af ikke-polære og moderat polære forbindelser baseret på 100Å høj renhed silica og designet til små molekyle analyse.
  • 100Å silica
  • High surface area
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 2 to 9
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 100Å
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm
Til brug med (udstyr) HPLC Column
Endcapped No
USP type L3
Produktlinje BetaSil