Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl HPLC-søjler, μ3 m partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
20 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Porestørrelse | 100 Å |
| USP type | L11 |
| Stationær fase | Phenyl (Ph) |
| Emballagemateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 11% |
| Kolonnetype | Reversed Phase |
| Vis mere |