Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl Guard Cartridges
Artikelnummer. 10107524 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10107524 2.1 mm 5 μm Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10107524 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 73005012101
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kræver
Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning eller stand alone holder, sælges separat.
Drop-in beskyttelsespatroner tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
Funktioner af Betasil Phenyl/hexyl fast fase
  • Ligand på 100Å silica
  • Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
  • Betasil Phenyl/Hexyl-søjler tilbyder unik selektivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2.1 mm
Stationær fase Phenyl/hexyl
Produktlinje Beta