Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/hexyl kolonner, 5 μm partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo ScientificTM BetaSilTM Phenyl/Hexyl-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Thermo Scientific kemi på 100Å silica
- Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 100Å |
| USP type | L11 |
| Stationær fase | Phenyl/hexyl |
| Produktlinje | Beta |
| Vis mere |