Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/hexyl kolonner, 5 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 10326524 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10326524
Brand: Thermo Scientific™ 73005154630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo ScientificTM BetaSilTM Phenyl/Hexyl-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Thermo Scientific kemi på 100Å silica
  • Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 150 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 100Å
USP type L11
Stationær fase Phenyl/hexyl
Produktlinje Beta
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase