Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/hexyl kolonner--5 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 11553021 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11553021
Brand: Thermo Scientific™ 73005053030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder unik selektivitet
  • Thermo Scientific kemi på 100Å silica
  • Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 100Å
USP type L11
Stationær fase Phenyl/hexyl
Produktlinje Beta
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase