Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard patroner
Artikelnummer. p-4523703 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10784827
Brand: Thermo Scientific™ 70605014001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Thermo Scientific kemi på 100Å silica
  • Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
  • Partikelstørrelse: 5 μm
  • 10 l x 4,0 mm indre dia.
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
Kræver
Thermo Scientific Uniguard™ eller enkeltstående holder, sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulstofbelastning 11%
pH 2 til 9
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 100Å
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med (udstyr) Uniguard Direkte tilslutning og Stand Alone Holder
Endcapped Ja
USP type L11
Produktlinje Beta