Beskrivelse
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Thermo Scientific kemi på 100Å silica
- Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
- Partikelstørrelse: 5 μm
- 10 l x 4,0 mm indre dia.
- Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
- Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
Kræver
Thermo Scientific Uniguard™ eller enkeltstående holder, sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kulstofbelastning | 11% |
| pH | 2 til 9 |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Porestørrelse | 100Å |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Til brug med (udstyr) | Uniguard Direkte tilslutning og Stand Alone Holder |
| Endcapped | Ja |
| USP type | L11 |
| Produktlinje | Beta |