Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Guard Cartridges
Shop alle Thermo Scientific produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
Förpackningsstorlek:
Pakke med 4
Beskrivning
Kräver
Thermo Scientific Uniguard™ or standalone holder, sold separately.
- Thermo Scientific chemistry on 100Å silica
- High surface area with high bonded phase coverage
- Particle size: 5μm
- 10mm x 4.0mm I.D.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.1 mm |
| Stationær fase | Phenyl |
| Produktlinje | Beta |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering