Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ Diol Guard patron
Artikelnummer. 10095814 Shop alle Thermo Scientific produkter
Partikelstørrelse:
5 μm
Diameter (metrisk):
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10095814
Brand: Thermo Scientific™ 72605014001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific™ BetaSil™ Diol Guard Cartridge fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Oversigt Partikelstørrelse: 5um; 10 l x 4,0 mm indre dia.
Til brug med (applikation) LC/MS
Produktlinje Beta