Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ CN HPLC-søjler, μ5 m partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo ScientificTM BetaSilTM CN HPLC-kolonner fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Thermo Scientific kemi på 100Å silica
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 100Å |
| USP type | L10 |
| Stationær fase | Cyano (CN) |
| Produktlinje | Beta |
| Vis mere |