Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo ScientificTM BetaSilTM C8 HPLC-kolonner fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Thermo Scientific kemi på 100Å silica
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 100Å |
| USP type | L7 |
| Stationær fase | C8 |
| Produktlinje | Beta |
| Vis mere |