Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 Guard patroner
Artikelnummer. p-3135660 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 eller 4,6 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10712147
Brand: Thermo Scientific™ 70205013001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning eller stand alone holder, sælges separat.
Drop-in beskyttelsespatroner tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid.
  • 10 mm-designet giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i retention
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
  • Partikelstørrelse: 5 μm
  • 10L x 3,0mm ID
  • Thermo Scientific kemi på 100Å silica
  • Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Stationær fase C8
Produktlinje BetaSil