Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 Guard patroner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 eller 4,6 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Kræver
Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning eller stand alone holder, sælges separat.
Drop-in beskyttelsespatroner tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid.
- 10 mm-designet giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i retention
- Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
- Partikelstørrelse: 5 μm
- 10L x 3,0mm ID
- Thermo Scientific kemi på 100Å silica
- Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Stationær fase | C8 |
| Produktlinje | BetaSil |