Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 Guard patroner
Artikelnummer. 10448864 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 eller 4,6 mm
Partikelstørrelse:
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10448864 4 eller 4,6 mm 5 μm Pakke med 4
10712147 3 mm 5 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10448864 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 70205014001
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Requires
Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning eller stand alone holder, sælges separat.
Drop-in beskyttelsespatroner tilbyder bekvemmelighed, økonomi og effektiv beskyttelse for at forlænge kolonnens levetid.
  • 10 mm-designet giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i retention
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte tilslutning og stand alone holdere
  • Partikelstørrelse: 5 μm
  • 10L x 3,0mm ID
  • Thermo Scientific kemi på 100Å silica
  • Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4 eller 4,6 mm
Stationær fase C8
Produktlinje BetaSil