Få mere at vide
Thermo Scientific™ BETASIL™ PREP C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. p-8786016 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Artikelnummer. 16398606
Brand: Thermo Scientific™ 70105159270A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til opskalering af små molekyler under højt organisk indhold.
Lever det høje overfladeareal med høj bundet fasedækning til dine opskalere rensningsbehov med Thermo Scientific™ BETASIL™ C18 præparative HPLC-søjler. Vores søjler kommer i en lang række dimensioner, der passer til dine applikationsbehov.
  • Kemi-bundet på 100Å silica
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 20 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 4300 psi (300 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 310 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Ren, sfærisk, fuldt porøs silica
Kulstofbelastning 20%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase