Få mere at vide
Thermo Scientific™ BETASIL™ PREP C18 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Beskrivelse
Lever det høje overfladeareal med høj bundet fasedækning til dine opskalere rensningsbehov med Thermo Scientific™ BETASIL™ C18 præparative HPLC-søjler. Vores søjler kommer i en lang række dimensioner, der passer til dine applikationsbehov.
- Kemi-bundet på 100Å silica
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Forberedende kolonne, standard |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 4300 psi (300 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 310 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Vis mere |