Få mere at vide
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-søjler, 3 μm partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Højt overfladeareal med høj bundet fasedækning
- 100Å højrent silica
- Højt overfladeareal og fasebelastning
- Tæt binding resulterer i fremragende reproducerbarhed og stabilitet
- Fremragende ydeevne med syrer, baser og neutrale forbindelser
Ordreinfo
Andre søjledimensioner inklusive forberedende skala er tilgængelige. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 7,5 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 310 m² /g |
| Temperatur | 80 °C |
| Vis mere |