Få mere at vide
(BetaR,DeltaR)-Atorvastatin tert-Butyl Ester (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atorvastatin tert-Butyl Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H43FN2O5/c1-24(2)34-33(36(44)39-28-14-10-7-11-15-28)32(25-12-8-6-9-13-25)35(26-16-18-27(38)19-17-26)40(34)21-20-29(41)22-30(42)23-31(43)45-37(3,4)5/h6-19,24,29-30,41-42H,20-23H2,1-5H3,(H,39,44)/t29-,30-/m1/s1 |
| Formel vægt | 614.3156 |