Få mere at vide
(BetaR,DeltaR,1S,2S)-1,2-Dihydro-Beta,Delta,6-trihydroxy-2-methyl-1-naphthaleneheptanoic Acid Sodium Salt (Pravastatin Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2S)-6-hydroxy-2-methyl-1,2-dihydronaphthalen-1-yl]heptanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 720666-74-0 |
| Molekylær formel | C18 H23 O5 . Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2-dihydro-beta,delta,6-trihydroxy-2-methyl-, sodium salt (1:1), (betaR,deltaR,1S,2S)-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2-dihydro-beta,delta,6-trihydroxy-2-methyl-, monosodium salt, (betaR,deltaR,1S,2S)- (9CI), Imp. G (EP) as Sodium Salt: (3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2S)-6-hydroxy-2-methyl-1,2-dihydronaphthalen-1-yl]heptanoic Acid Sodium Salt, Pravastatin Impurity, R 195 Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O5.Na/c1-11-2-3-12-8-13(19)5-7-17(12)16(11)6-4-14(20)9-15(21)10-18(22)23;/h2-3,5,7-8,11,14-16,19-21H,4,6,9-10H2,1H3,(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,14+,15+,16-;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].C[C@H]1C=Cc2cc(O)ccc2[C@H]1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(3R,5R)-3,5-dihydroxy-7-[(1S,2S)-6-hydroxy-2-methyl-1,2-dihydronaphthalen-1-yl]heptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.36 |
| Formel vægt | 342.1443 |