missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(BetaR)-Beta-[[(S)-(4-Methylphenyl)sulfinyl]amino]-4-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (BetaR)-Beta-[((S)-(4-Methylphenyl)sulfinyl)amino]-4-[(tris(1-methylethyl)silyl)oxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 943858-40-0 |
| Molekylær formel | C26H39NO4SSi |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H39NO4SSi/c1-18(2)33(19(3)4,20(5)6)31-23-13-11-22(12-14-23)25(17-26(28)30-8)27-32(29)24-15-9-21(7)10-16-24/h9-16,18-20,25,27H,17H2,1-8H3/t25-,32?/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)C[C@@H](NS(=O)c1ccc(C)cc1)c2ccc(O[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C)cc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 489.74 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?