Få mere at vide
Texwipe™ BetaMop™ II
Artikelnummer. p-209838 Shop alle Texwipe produkter
Produkttype:
BetaMop II Moppe
Refill moppehoved
Til brug med (udstyr):
BetaMop II
Vrid-spand systemer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 11581214
Brand: Texwipe™ TX7106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lave forureningsegenskaber gør denne til den perfekte moppe til gulvrengøring i kritiske miljøer
Holdbar, absorberende, korrosionsbestandig og lavt forurenende; Autoklaverbar.
Holdbarhed, korrosionsbestandighed og lave forureningsegenskaber gør dette til den perfekte moppe til gulvrengøring i kritiske miljøer. Højkapacitets, sømløst, rørformet polyestermoppehoved giver fremragende absorberingsevne. BetaMop II kan bruges med alle vridningsspandsystemer. Både moppehovedet og klemmen er autoklaverbare til brug i sterile miljøer.
Tekniske data
Produkttype BetaMop II Moppe
Autoklaverbar Autoklaverbar
Modstandsdygtig overfor Korrosion
Inkluderer Håndtag og hovedrefill
Til brug med (udstyr) Vrid-spand systemer
Til brug med (applikation) Til gulvrengøring i både elektroniske renrum og sterile miljøer
Materiale Polyester