Få mere at vide
Texwipe™ BetaMop™ II
Artikelnummer. 11581214 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Produkttype:
BetaMop II Moppe
Refill moppehoved
Til brug med (udstyr):
BetaMop II
Vrid-spand systemer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11581214 BetaMop II Moppe Vrid-spand systemer Hver
11541224 Refill moppehoved BetaMop II Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11581214 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX7106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    1018.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 176.25 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Lave forureningsegenskaber gør denne til den perfekte moppe til gulvrengøring i kritiske miljøer
Holdbar, absorberende, korrosionsbestandig og lavt forurenende; Autoklaverbar.
Holdbarhed, korrosionsbestandighed og lave forureningsegenskaber gør dette til den perfekte moppe til gulvrengøring i kritiske miljøer. Højkapacitets, sømløst, rørformet polyestermoppehoved giver fremragende absorberingsevne. BetaMop II kan bruges med alle vridningsspandsystemer. Både moppehovedet og klemmen er autoklaverbare til brug i sterile miljøer.
Tekniske data
Produkttype BetaMop II Moppe
Autoklaverbar Autoklaverbar
Modstandsdygtig overfor Korrosion
Inkluderer Håndtag og hovedrefill
Til brug med (udstyr) Vrid-spand systemer
Til brug med (applikation) Til gulvrengøring i både elektroniske renrum og sterile miljøer
Materiale Polyester