Få mere at vide
Betamethasone Valerate (Betamethasone 17-Valerate), LoGiCal
Artikelnummer. 30463994
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463994 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463994 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0203.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betamethasone Valerate
CAS 2152-44-5
Analyt- eller komponentnavne Betamethasone Valerate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H37 F O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Betamethasone 17-Valerate, Betamethasone Valerate, Bedermin, Beta-Val, Betamethasone 17-valerate, Betamethasone valerate, Betnesol V, Betneval, Betnovate, Betnovateat, Betoid, Bettamousse, Bextasol, Celestan V, Celestane V, Celestoderm, Celestoderm V, Celeston valerate, Dermosol, Dermovaleas, Ecoval 70, Fuciderm, Hormezon, Rinderon V, Stanoval, Tokuderm, Valisone, (11beta,16beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-valerate, Valeric acid 17-ester with 9-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9alpha-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16beta-methyl-17alpha-valeryloxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9alpha-Fluoro-16beta-methylprednisolone 17-valerate, Betamethasone 17alpha-valerate, beta-Methasone 17-valerate, CS valerate, Betamethasone-21-valerate
InChI formel InChI=1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 476.58
Mængde 10 mg
Formel vægt 476.2574 g/mol